Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Thermo ScientificSorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor basculante de 4 puestos y cestillos rectangulares
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-002-001
Marca: Thermo Scientific™ 75005386
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su uso con rotor basculante de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo rectangular 75-002-001
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Cónicos | |
Rotor basculante de 4 puestos con cestillo rectangular | |
50 mL |