Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor basculante de 4 puestos y cestillos redondos
Código de producto. 10260452 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
15 ml DIN
7 ml DIN
7 ml de sangre
Cónicos
Microtubo
Tamaño del tubo:
1,5/2 ml
15 mL
15 ml
50 mL
7 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tubo Tamaño del tubo unitSize
10260452 Microtubo 1,5/2 ml cada uno
10469502 Cónicos 50 mL cada uno
10573992 15 ml DIN 15 mL cada uno
10351192 7 ml de sangre 7 mL cada uno
10113732 Cónicos 15 ml cada uno
10289871 7 ml DIN 7 mL cada uno
6 options
Código de producto. 10260452
Marca: Thermo Scientific™ 75007578
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo redondo 75-002-002
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo redondo 75-002-002
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Microtubo
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante de 4 posiciones con cestillo redondo
Tamaño del tubo 1,5/2 ml