Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores Sorvall™ para centrífugas Mach 1.6™ con rotor basculante de 4 puestos y cestillos redondos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Para su uso con rotor de cuatro puestos 75-002-000 cuando está equipado con cestillo redondo 75-002-002
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | 15 ml DIN |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante de 4 posiciones con cestillo redondo |
| Tamaño del tubo | 15 mL |