Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall BIOS A
Descripción
La centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS A se ha diseñado para métodos de bioprocesamiento de alta calidad de recogida, separación y purificación que requieren reproducibilidad y trazabilidad entre los ciclos.Con una capacidad de hasta 10 litros de volumen de muestra, una fuerza centrífuga relativa de hasta 12 000 x g, un tamaño compacto y unas funciones innovadoras que optimizan las operaciones, se maximiza la productividad y se simplifica la eficiencia.
Alto rendimiento para ofrecer flexibilidad en las aplicaciones
- Procese hasta 10x1000 ml y hasta 12 000 x g con la Sorvall BIOS A centrífuga y el rotor Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000, incorporan las ventajas del diseño de fibra de carbono, incluida la resistencia a la corrosión y a la fatiga, además de contar con el respaldo de una garantía de 15 años1
- Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.
Seguridad y eficiencia integradas
- Tamaño reducido y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
- Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
- Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ con guardado de la tapa
- Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
- La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña.
Las normativas de cumplimiento y seguridad mundiales más actualizadas
- Certificado por UL y CE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 10 x 1000 mL |
| Vel. máx | 6250 rpm |
| Tipo de controlador | Pantalla táctil Centri-Touch |
| Dimensiones (Al x An x F) | 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg.) |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Características ecológicas | Eficiencia energética, menos residuos |
| Peso neto | 481 kg (1060 lb.) |
| Estándares | EN 61010-1 3ª edición, IEC 61010-2-020 2ª edición e IEC 61010-2ª020 3edición, EN 61326-1 clase B |
| Intervalo de temperatura | De –20 °C a 30 °C, ajustable a 1 °C |
| Tipo | Centrífuga |
| Mostrar más |