Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas Sorvall BIOS A
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15915360
Click to view available options
Tipo:
Centrífuga
Tensión:
200/208/220/230/240 V
380/400/415 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15915360
Marca: Thermo Scientific™ 75007699
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La centrífuga Sorvall BIOS A se ha diseñado para métodos de bioprocesamiento de alta calidad de recogida, separación y purificación que requieren reproducibilidad y trazabilidad entre los ciclos.
La centrífuga Thermo Scientific Sorvall BIOS A se ha diseñado para métodos de bioprocesamiento de alta calidad de recogida, separación y purificación que requieren reproducibilidad y trazabilidad entre los ciclos.Con una capacidad de hasta 10 litros de volumen de muestra, una fuerza centrífuga relativa de hasta 12 000 x g, un tamaño compacto y unas funciones innovadoras que optimizan las operaciones, se maximiza la productividad y se simplifica la eficiencia.
Alto rendimiento para ofrecer flexibilidad en las aplicaciones
  • Procese hasta 10x1000 ml y hasta 12 000 x g con la Sorvall BIOS A centrífuga y el rotor Thermo ScientificFiberliteF6-10x1000, incorporan las ventajas del diseño de fibra de carbono, incluida la resistencia a la corrosión y a la fatiga, además de contar con el respaldo de una garantía de 15 años1
  • Logre resultados reproducibles con la función Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), ajustando automáticamente el tiempo de funcionamiento para tener en cuenta las variaciones de aceleración.
Seguridad y eficiencia integradas
  • Tamaño reducido y mejoras ergonómicas con un cómodo botón pulsador que permiten optimizar el uso diario de la centrífuga:
    • Apertura y cierre automáticos de la puerta de la centrífuga de delante a atrás con la función Thermo Scientific™ Auto-Door™
    • Apertura y cierre de la tapa del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lid™ con guardado de la tapa
  • Thermo Scientific™ Auto-ID permite la detección y programación inmediatas del rotor mediante la identificación instantánea del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras.
  • La interfaz Thermo Scientific™ Centri-Touch™ con pantalla brillante, de alta visibilidad y fácil de usar con guantes simplifica la configuración de los ciclos. Se ha mejorado aún más con controles de acceso como el inicio de sesión de usuario con protección con contraseña.
Las normativas de cumplimiento y seguridad mundiales más actualizadas
  • Certificado por UL y CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 10 x 1000 mL
Vel. máx 6250 rpm
Tipo de controlador Pantalla táctil Centri-Touch
Dimensiones (Al x An x F) 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 pulg.)
Frecuencia 50/60 Hz
Características ecológicas Eficiencia energética, menos residuos
Peso neto 481 kg (1060 lb.)
Estándares EN 61010-1 3ª edición, IEC 61010-2-020 2ª edición e IEC 61010-2ª020 3edición, EN 61326-1 clase B
Intervalo de temperatura De –20 °C a 30 °C, ajustable a 1 °C
Tipo Centrífuga
Tensión 380/400/415 V
Línea de productos Sorvall
Refrigerado Sí
RCF máx. 12.000 x g
Detector de desequilibrio
Tiempo de actividad 99 horas 59 min 59 s (incrementos de 1 s)
Temporizador
Certificaciones/conformidad UL, CE
Incluye Enchufe de alimentación más común en el país de pedido. Indique los requisitos de enchufe de alimentación alternativo en el momento de realizar el pedido.
Descripción Centrífuga Sorvall BIOS A, 380, 400 y 415 V ± 10 %, de 50 a 60 Hz, 3 fases
Sistema de accionamiento Tecnología de accionamiento sin escobillas con par de torsión alto DuraFlex
Integrador de ACE Sí
Tecnología ecológica Apagado de refrigeración cuando se abre la puerta; rotores con protección Eco-Spin
Función de preenfriamiento Sí
Garantía Unidad de 2 años, tren de accionamiento de 5 años (eje motor y accionamiento), refrigeración de 5 años
Generación de calor 2,3 kW/h
Otras funciones Selección de varios idiomas, vídeos de formación integrados, registro de usuarios, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, ID automática de rotor, visualización de desequilibrio en pantalla, exceso de temperatura, cámara de acero inoxidable, pantalla de orientación para mensajes de error
Ciclos de pasos 30 tipos de perfil/velocidad/tiempo, hasta 3 etapas cada uno
Fase 3 fases
Perfil (aceleración/frenado) Perfiles de emulación múltiples: 11 de aceleración, 12 de desaceleración