Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de centrífuga de alto rendimiento Sorvall™ Código de producto.: 15583377
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frasco de centrífuga de alto rendimiento Sorvall™
Código de producto. 15583377
Policarbonato, Sí
Click to view available options
Material:
PPCO
Policarbonato
Closure Included:
No
Sí
Código de producto. 15583377
Marca: Thermo Scientific™ 0101459
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este frasco de centrífuga de un litro de alto rendimiento está diseñado para un rendimiento de centrífuga de alta velocidad y gran capacidad de hasta 20.584 x g.
Diseñado para un rendimiento de centrífugas de alta velocidad y gran capacidad de hasta 20.584 x g, el frasco de centrífuga de 1 litro de alto rendimiento Thermo Scientific™ Sorvall™ aumenta la productividad y el nuevo tapón de aluminio de alta resistencia mejora el soporte de los frascos y la resistencia química a las soluciones de fenol.
Diseñado para su uso con centrífugas de gran capacidad y alta velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ con rotores de 1 litro Thermo Scientific™ Fiberlite™, los frascos de centrífugas de 1 litro de Sorvall de alto rendimiento ofrecen:
  • Un litro completo en cada frasco con fuerzas g de hasta 20.584 x g
  • Escala de temperatura de - 4 °C a 40 °C
  • Si se comparan con los tapones de plástico Noryl™1, el tapón de aluminio de alta resistencia
    • Mejora el soporte del frasco
    • Mejora la resistencia química a las soluciones de fenol
Estos frascos están disponibles tanto en frascos de copolímero de polipropileno (PPCO) diseñados para ofrecer una excelente resistencia química y que son esterilizables en autoclave, como en frascos de policarbonato (PC), diseñados para obtener una claridad excelente.
1Basado en datos de pruebas internos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Intervalo de volumen de llenado De 800 a 1000 ml
Material Policarbonato
Densidad máx. de la muestra 1.2g/mL
N.° por paquete 2
Línea de productos N
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Fuerza máx. 20.584 x g (rotor Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX en centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 6000 o 4000)
Tipo de producto Frasco para centrífuga
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad y gran capacidad Thermo Scientific™ Sorvall™ con rotores de 1 litro Thermo Scientific™ Fiberlite™
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Ciclo de vida
  • Tapón de aluminio: 1000 ciclos o 5 años (lo que ocurra primero)
  • Frascos de PPCO y PC: Sustituya los frascos y tapones a los 50 ciclos; sustituya las juntas tóricas con más frecuencia si es necesario.
Esterilización en autoclave
  • Tapón de aluminio: 121°C durante 20 minutos o 134°C durante 3 minutos
  • NOTA: No esterilice en autoclave frascos con tapones enroscados para evitar el colapso de los frascos en la refrigeración.
  • NOTA: Al esterilizarlos en autoclave, los frascos de PC se debilitan y su vida útil se acorta.
‡ Los frascos de 1000 ml de alta velocidad son piezas que se desgastan y tienen una vida útil finita. Es de esperar que los frascos que se utilizan con muestras compatibles muestren signos físicos de desgaste con el uso repetido. Deje de utilizar los frascos en los que aparezcan signos de desgaste, grietas, agrietamiento, decoloración, coloración amarillenta, deformación, arañazos superficiales, abrasiones o ataques químicos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco de centrífuga de alto rendimiento Sorvall™ >