Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 17R
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60Hz
Incluye:
Rotor de dos filas 18 x 2,0/0,5 ml con tapa de rosca
Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Realice protocolos de microvolúmenes, como la preparación de ácidos nucleicos y lisados de proteínas y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), todo con un diseño extraordinariamente compacto, con las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend MicroCL 17R.Elija entre 7 rotores de microcentrífuga ligeros, diseñados para proporcionar aceleración hasta 17 000 x g y la refrigeración ofrece enfriamiento de temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
- Rendimiento de hasta × g con una rápida aceleración y deceleración.
- Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
- Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución ideal para su aplicación:
- Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
- Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
- Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
- Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
- Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
- Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
- Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
- Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
- Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
| Vel. máx | 13300 rpm |
| RCF máx. | 17.000 x g |
| Nivel de ruido | 50 dB(A) |
| Intervalo de temperatura | De -9 °C a +40 °C |
| Certificaciones/conformidad | CSA, CE, IVD |
| Tipo | Centrífuga de sobremesa |
| Incluye | Rotor de 24 x 1,5/2,0 ml con tapa de biocontención ClickSeal |
| Descripción | Centrífuga Sorvall Legend Micro 17R, refrigerada |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60Hz |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu