Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrífuga Sorvall™ Legend™ Micro 21R, refrigerada
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-811131
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60Hz
Rotor:
Rotor de 24 x 1,5/2 mL con tapa de biocontención ClickSeal
Rotor de 24 x 1,5/2 ml con tapa de biocontención ClickSeal y rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15368824
Marca: Thermo Scientific™ 75002544
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Centrifugue 24 x 2 ml a un máximo de 21,100 x g con refrigeración para acelerar la preparación rutinaria de tubos de microcentrífuga.
Ideales para el uso diario en el laboratorio hasta 21 100 x g, las microcentrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend Micro 21R ofrecen una potencia de procesamiento excepcional, funciones de seguridad exclusivas y una amplia gama de rotores y accesorios de microcentrífuga para el procesamiento de tubos de microcentrífuga. La refrigeración de la temperatura ambiente a la temperatura ajustada se produce en tan solo 9 minutos.
Satisface las necesidades de separación de microvolumen con:
  • Aceleración excepcional de hasta 21 000 x g en tan solo 12 segundos.
  • Las versiones refrigeradas permiten pasar de la temperatura ambiente a la temperatura establecida en tan solo 9 minutos.
  • Elija entre 7 opciones de rotores de microcentrífuga para encontrar la solución idónea para su aplicación:
    • Resistencia extraordinaria a la corrosión con rotores de polímero con diseño ligero.
    • Los rotores estándar procesan 24 tubos de microcentrífuga en una única fila, desde tubos de 1,5 a 2,0 ml hasta minipreparaciones y columnas de centrifugación.
    • Sistema ergonómico de cierre y apertura del rotor y de un solo clic, así como diseño transparente para mayor seguridad y comodidad con tapas de biocontención Thermo Scientific ClickSeal.
    • Elimine la necesidad de adaptadores con nuestro exclusivo rotor de doble fila.
  • Simplifique su manejo con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y el cierre rápido con tapa y con un solo clic.
  • Diseño elegante y ligero que permite aprovechar al máximo el espacio.
  • Duraderas y de fácil limpieza y mantenimiento.
  • Funcionamiento silencioso que favorece un entorno seguro y tranquilo.
  • Cumple las últimas normativas clínicas y de seguridad, entre las que se incluye la Directiva sobre diagnósticos in vitro 98/79/CE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 14800 rpm
RCF máx. 21.100 x g
Nivel de ruido 50 dB(A)
Intervalo de temperatura De -9 °C a +40 °C
Certificaciones/conformidad CSA, CE, IVD
Tipo Centrífuga de sobremesa
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Modelo Sorvall Legend Micro 21R
Garantía 2 años
Refrigerado Sí
Tiempo de actividad De 1 a 99 min (incrementos de 1 min); «HOLD»
Estándares IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (consulte el manual para obtener más información)
Dimensiones (Al x An x F) 33,0 x 29,5 x 44,5 cm (12,9 x 11,6 x 17,5 pulg)
Peso neto 62,0lb 28,0 kg
Línea de productos Sorvall
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 230 V
Rotor Rotor de dos filas de 18 x 2/0,5 ml con tapa de rosca