Learn More
Thermo Scientific™ Cestillos para centrífuga Sorvall™ Legend™ T/RT para rotores basculantes de 4 puestos
Código de producto. 10458191 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 x 250 mL
1 x 750 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10458191 1 x 750 mL 1 PCS
10638952 1 x 250 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10458191
Marca: Thermo Scientific™ 75006441
Cestillos redondos o rectangulares para usar con los rotores de cestillos basculantes de puestos 75006445 y 75006434
Información de órdenes
Se venden de manera individual; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.Las tapas de sellado se venden por separado.Los adaptadores accesorios aceptan diferentes tipos de tubos y volúmenes de 1,5 a 250 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante
Capacidad 1 x 750 mL
Tipo Bucket
Descripción Cestillo redondo; capacidad: 1 x 750 mL