Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de la serie Sorvall™ Legend™ X1
Procese varias aplicaciones de laboratorio con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 de alto rendimiento.
Marca: Thermo Scientific™ 75004220
Descripción
Procese varias aplicaciones de laboratorio con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ X1 de alto rendimiento, que ofrece una amplia gama de rotores y adaptadores, entre otros, los rotores ligeros de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™.
La serie X1 permite llevar a cabo una amplia variedad de procesos de uso general, lo que incluye cultivo celular, microplacas, bioproducción, separación de componentes de la sangre, microbiología y muchos otros. Ofrece una capacidad idónea de 1 L y está disponible tanto en versión ventilada como refrigerada. Los modelos refrigerados son idóneos para procesar muestras sensibles a la temperatura.
Funcionamiento sencillo
- Panel de control intuitivo con pantalla digital
- La detallada información sobre el funcionamiento, que incluye la presentación de los parámetros ajustados y reales, maximiza el rendimiento de los ciclos y la exactitud de la temperatura con el fin de proteger mejor las muestras
- La velocidad, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse con facilidad, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores
- La tecnología innovadora de bloqueo de la tapa facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas, con apertura automática opcional de la tapa
- El sistema de gestión de temperatura doble muestra la temperatura del aire de la cámara y la temperatura de las muestras, lo que garantiza el control exacto de la temperatura de las muestras durante el ciclo
Sistema de rotores Auto-Lock™ III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar los rotores entre aplicaciones
- Fácil acceso a la cámara para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más sano prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cubiletes ClickSeal™
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™, Porton Down, Reino Unido
Tecnología SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo.
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
- El tamaño compacto no quita espacio de trabajo
- La altura ergonómica y el diseño curvado facilitan el manejo de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente
- El diseño ahorra hasta el 40% de energía en protocolos estándar del sector, como las separaciones de componentes de la sangre y el procesamiento de tubos cónicos
Sorvall Legend X1 con ventilación
- Dimensiones: 60,5 × 44 × 36 cm [87 cm abierto] (L x An Al)
- Peso neto: 126,8 lb (57,5kg)
Sorvall Legend X1R con refrigeración
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Escala de temperatura: De -10° a +40 °C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 60,5 × 62,3 × 36 cm [87 cm abierto] (L x An Al)
- Peso neto: 201,7 lb (91,5kg)
Información para pedidos:
Para ofrecer máxima versatilidad, la serie de centrífugas Sorvall X1 permite trabajar con una amplia gama de rotores y adaptadores, que incluye los rotores Thermo Scientific Fiberlite™, y un mínimo de 10 configuraciones de rotores. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Recomendada para:
Cultivo celular, microplaca, bioproducción, seguridad alimentaria, separación de componentes de la sangre, procesamiento de fluidos corporales, productos farmacéuticos, biotecnología, células madre, microbiología, biología molecular, proteómica, genómica
Especificaciones
Conforme con IVD; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; los modelos de 230 V cumplen EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, bioseguridad certificada | |
Sorvall Legend X1 Centrifuge | |
25.830 x g | |
Sorvall™ | |
Digital | |
< 61 dB(A) | |
99 h 59 min más funcionamiento continuo («HOLD») | |
230 V, 50/60Hz | |
50/60 Hz |
Microprocesador | |
4 x 400 mL | |
15200 rpm | |
No | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
99 programas (5 con tecla de acceso directo) | |
Centrífuga ventilada | |
230 V |