Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ Legend™ XT/XF
Procese hasta un 40% más de tubos cónicos en el rotor oscilante y un 100% más en la configuración de ángulo fijo con las centrifugadoras Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF.
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety |
|---|---|
| Tipo de controlador | Microprocessor |
| Capacidad | 4 x 1000 mL |
| RCF máx. | 25,314 x g |
| Vel. máx | 15,200 rpm |
Descripción
Procese hasta un 40% más de tubos cónicos en el rotor oscilante y un 100% más en la configuración de ángulo fijo con las centrifugadoras Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XF. Esta serie ofrece un procesamiento de alto rendimiento para aplicaciones de sobremesa o suelo con un rendimiento de procesamiento sin precedentes, la máxima versatilidad y un consumo energético excepcional.
Funcionamiento sencillo
- Panel de control intuitivo con pantalla digital
- La información pormenorizada sobre el funcionamiento, que incluye la presentación de los parámetros ajustados y reales, maximiza el rendimiento de los ciclos y la exactitud de la temperatura con el fin de proteger mejor las muestras
- La velocidad, el tiempo y la temperatura pueden ajustarse con facilidad, incluso durante los ciclos, gracias al práctico teclado que permite introducir directamente los valores
- Innovadora tecnología de cierre con tapa que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- El sistema de gestión de temperatura doble muestra la temperatura del aire de la cámara y la temperatura de las muestras, lo que garantiza el control exacto de la temperatura de las muestras durante el ciclo
Sistema de rotores Auto-Lock™ III
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más sano prolongando la vida útil de la unidad
Sistema de sellado de cestillos ClickSeal™
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™ en Porton Down, Reino Unido
Tecnología SMARTSpin™
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cestillo
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Diseño que ahorra espacio
- El tamaño compacto ahorra espacio en aplicaciones de sobremesa o de suelo
- La altura ergonómica y el diseño curvado facilitan el manejo de las muestras y la limpieza de la unidad
Energéticamente eficiente
- El diseño ahorra hasta el 40% de energía en protocolos estándar del sector, como las separaciones de componentes de la sangre y el procesamiento de tubos cónicos
Modelo Legend XT ventilado
- Dimensiones: 67 × 56,5 × 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 86 kg (189,6 lb)
Modelo Legend XTR refrigerado
- Para aplicaciones de alto rendimiento con muestras sensibles a la temperatura
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Rango de temperatura: De -10° a +40°C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 67 × 56,5 × 36 cm (L x An x Al) [90 cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg [35,4 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 116 kg (255,7 lb)
Modelo Legend XF ventilado
- Dimensiones: 67 × 56,5 × 79cm (L x An x Al) [138,5cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 31,1 pulg [54,5 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 152,5 kg (336,2 lb)
Modelo Legend XFR refrigerado
- Para aplicaciones de alto rendimiento con muestras sensibles a la temperatura
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Rango de temperatura: De -10° a +40°C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 67 × 56,5 × 79cm (L x An x Al) [138,5cm de altura con tapa abierta] (26,4 × 29,3 × 31,1 pulg [54,5 pulg con tapa abierta])
- Peso neto: 142,5 kg (314,2 lb)
Información para pedidos:
Para ofrecer máxima versatilidad, la serie de centrífugas Sorvall XT permite trabajar con una amplia gama de rotores y adaptadores, entre otros, los rotores Thermo Scientific Fiberlite, y un mínimo de 16 configuraciones de rotores. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Recomendado para:
Cultivo celular, microplaca, bioproducción, seguridad alimentaria, separación de componentes de la sangre, procesamiento de fluidos corporales, productos farmacéuticos, biotecnología, células madre, microbiología, biología molecular, proteómica, genómica
Especificaciones
| IVD compliant; IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101; 230V models meet EN 292, EN 61326, EN 55011B. UL, CE, CSA, Certified Biosafety | |
| 4 x 1000 mL | |
| 15,200 rpm | |
| Digital | |
| <61 dB(A) | |
| 99 programs (5 with direct access key) |
| Microprocessor | |
| 25,314 x g | |
| Sorvall™ | |
| Direct, Brushless Induction Low Profile | |
| 9 Accel/10 Braking | |
| 99 hr. 59 min. plus HOLD |