Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga de alta velocidad Sorvall™ LYNX 4000, 200-240 V
Perform high-speed separations simply in shared lab settings with the Sorvall LYNX 4000 superspeed centrifuge with 4L capacity and performance up to 68,905 x g.
Marca: Thermo Scientific™ 75006580
24994.75 EUR hasta el 2024-12-06
Use el código promocional "21625" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Perform high-speed separations simply in shared lab settings with the Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX 4000 superspeed centrifuge with 4L capacity and performance up to 68,905 x g. Advanced rotor innovations including Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotor exchange, Thermo Scientific™ Auto-ID™ instant rotor identification and lightweight and durable Thermo Scientific™ Fiberlite™ carbon fiber rotors that shorten run set-up time and increase rotor security. For real-time run monitoring and control via a smart device, download the Thermo Scientific™ Centri-Vue™ application.
Intercambio de rotores con el sistema Auto-Lock
- Intercambio de rotores seguro accionado por botón en menos de 3 segundos
- Mayor seguridad y comodidad
- No se necesitan herramientas.
- Cambio rápido de rotores y aplicaciones
Identificación instantánea de rotores Auto-ID
- Identificación inmediata de un rotor
- Las especificaciones del rotor se cargan automáticamente en los parámetros de la centrífuga.
- Reduce el tiempo de preparación de la centrifugación y mejora la seguridad.
Amplia gama de rotores
Admite varios usuarios y satisface las nuevas necesidades de investigación
- Rotores de fibra de carbono Fiberlite para una inversión más ligera y segura
- Fabricación innovadora en fibra de carbono ligera que permite obtener diseños de rotor únicos e imposibles de realizar con piezas metálicas
- La resistencia a la corrosión y a la rotura aseguran la integridad estructural del rotor para una durabilidad sin precedentes
- Con una garantía de 15 años
- Rotores basculantes: versatilidad y aumento de la capacidad a RCF elevada con docenas de adaptadores para aportar flexibilidad a la investigación
- Completa gama de rotores de ángulo fijo más usados de 50 ml, cónicos de 50 ml, de 250 ml, de 500 ml y 1 litro con opciones especiales de rotor para satisfacer requisitos de protocolo específicos
- Rotores de zona/flujo continuo que ofrecen amplia flexibilidad, desde aplicaciones a alta velocidad hasta recogida y clarificación
Interfaz con pantalla táctil
Definición sencilla de la centrifugación con una pantalla táctil grande, brillante e interactiva con todas las opciones
- Biblioteca que contiene hasta 99 programas
- Calculadora de rotor integrada para las transferencias y modificaciones de protocolos
- Instrucciones multilingües en inglés, alemán, francés y español, entre otros
- Registro y creación de informes de ciclos de centrifugación y operador, protección con contraseña opcional
Centri-Vue Application
Control y supervisión en tiempo real desde su dispositivo inteligente
- Determine de un solo vistazo el estado de una centrífuga (hasta un máximo de 100)
- Establezca una conexión de centrífuga segura para el control de inicio o parada
- Replique la pantalla principal del instrumento en un dispositivo inteligente para supervisar el ciclo de centrifugación o comprobar si hay errores de diagnóstico
- Altura de trabajo óptima de 860 mm
- Superficie de trabajo integrada
- Cumple las normativas de seguridad internacionales sin necesidad de atornillar el instrumento
- Funcionamiento silencioso (<59 dBA)
- La puerta se abre total y automáticamente con la barra habilitada para abrirla
Gestión de datos conforme a las normas GMP/GLP
- Control de la calidad y registro de datos simplificados
- Registro de ciclos de centrifugación integrado de usuario, condiciones programadas y mensajes de error, descargables con conexiones USB o Ethernet
Tecnología avanzada para lograr un uso eficiente de los recursos
- Opciones de consumo energético
- El vacío inteligente reduce la energía necesaria para un ciclo de centrifugación habitual (solo Sorvall LYNX 6000)
- El módulo de corrección de factor de potencia optimiza el uso de los sistemas electrónicos
- Los rotores de fibra de carbono reducen las inversiones y los costes de eliminación
- Conformidad con las normas internacionales
Especificaciones
4 x 1000 mL | |
31,7 in | |
50/60 Hz | |
Sorvall Evolution RC | |
Sí | |
930 mm | |
805 mm | |
27,6 in | |
Centrífuga de alta velocidad Sorvall LYNX 4000 | |
Modo ecológico | |
99 horas de autonomía | |
200/240 V, 50/60 Hz, 30 A, monofásico | |
Interfaz con pantalla táctil | |
622 lb (283 kg) | |
IEC 61010-2020 2ª Ed. o posterior | |
Sorvall™ | |
Eficiencia energética, menos residuos |
24000 rpm | |
805 mm | |
9 acel., 10 desacel. | |
68.905 x g | |
36,6 in | |
31,7 in | |
< 59 dBA | |
700 mm | |
Par de torsión alto, sin escobillas | |
Selección de varios idiomas, calculadora de rotor, vídeos de formación integrados, inicio de sesión de usuario, bloqueo de usuarios, apertura de puerta automática, asa de control de velocidad del rotor | |
Unidad: 1 año, accionamiento: 3 años, refrigeración: 5 años | |
CULUS, CE, ROHS, WEEE | |
93,0 x 70,0 x 80,5 cm (36,6 x 27,6 x 31,7 pulg) | |
120 programas con nombres alfanuméricos | |
-10°C a +40°C | |
Auto-ID instantáneo |