Learn More
Thermo Scientific™ Micro ultracentrífuga Sorvall ™ MTX 150
Maximice la productividad con velocidades de aceleración extremadamente rápidas de hasta 150.000 rpm en tan solo 80 segundos.
77485.00€ - 81103.50€
Especificaciones
Perfil (aceleración/frenado) | 9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado |
---|---|
Tipo | Centrífuga de sobremesa |
Vel. máx | 150,000 rpm |
RCF máx. | 1,048,680 x g |
Refrigerado | Sí |
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Requisitos eléctricos | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16873343
|
Thermo Scientific™
46962 |
220 V 50/60 Hz | Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 |
81103.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
17702669
|
Thermo Scientific™
46963 |
230 V, 50/60Hz | Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 |
77485.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12171680
|
Thermo Scientific™
46963-AVL |
230 V, 50/60Hz | Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Maximice la productividad con impresionantes velocidades de aceleración de hasta 150.000 rpm en tan solo 80 segundos con la microultracentrífuga Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150. Prácticamente cualquier separación se realiza con un valor de RCF superior a 1.048.000 x g. Esta microultracentrífuga ofrece una potente tecnología de separación con un diseño de sobremesa silencioso, compacto y fácil de usar que combina funciones avanzadas, la gestión de rotores y un acceso controlado con un tamaño reducido un 20 % inferior en comparación con otros modelos de sobremesa.
Características principales:
- Funcionamiento sencillo, eficaz y fiable para facilitar la carga de los rotores y la configuración y el uso del instrumento
- Equilibrado visual de los tubos para aumentar la facilidad de uso
- Puerto USB para la conexión de un dispositivo de memoria y facilitar la salida de los datos del proceso en formato CSV
- Pantalla táctil LCD de última generación fácil de usar
Sistema automático de fijación del rotor:
- Fija automáticamente el rotor en el eje de tracción
- Elimina la necesidad de asegurar el motor manualmente, facilita la instalación del rotor y mejora la seguridad
Aceleración y desaceleración rápidas:
- Funcionamiento sencillo, eficaz y fiable para facilitar la carga de los rotores y la configuración y el uso del instrumento
- Tiempo de centrifugado total más breve
Información para pedidos:
Para satisfacer las necesidades de toda la gama de aplicaciones de procesamiento de pequeños volúmenes, la serie Sorvall MX permite acoplar tubos de 0,2 a 30 ml con diversas opciones de rotores, como los rotores de ángulo fijo, basculantes y verticales. Los rotores y adaptadores se venden por separado.
Recomendada para:
- Inmunodeficiencia humana (HIV, SRSV, rotavirus)
- Orgánulos celulares (ribosomas, mitocondrias, microsomas)
- Lipoproteínas
- Nanopartículas
- Ácidos nucleicos
Especificaciones
9/9, freno no accionado 9/9, freno no accionado | |
150,000 rpm | |
Sí | |
0.7 kW | |
40.8 cm | |
Refrigeración termoeléctrica en estado sólido | |
59 cm | |
Microultracentrífuga Sorvall MTX 150 | |
6 x 30 ml (con rotor S50A) o 4 x 7 ml (con rotor S50-ST) | |
40,8 x 59 x 58,2 cm (16,1 x 23,2 x 22,9 pulg) | |
20, cada uno con hasta 9 pasos | |
0°C a 40°C | |
5°C a 35°C |
Centrífuga de sobremesa | |
1,048,680 x g | |
±50 rpm | |
16,1 in | |
<45 dBA | |
23,2 in | |
58.2 cm | |
IEC61010-2-020, en61326-1 2006, GMP/GLP Gestión y cumplimiento de datos: Ofrece trazabilidad y control de calidad según la necesidad de los procesamientos biofarmacéuticos | |
Individual | |
213 lb. (97 kg) | |
CCSAUS, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006 | |
Sorvall |