Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga de suelo de uso general Sorvall™ RC4
Código de producto. p-4528372
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11826360
Marca: Thermo Scientific™ 75004473
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Aproveche la capacidad óptima para centros de procesamiento de sangre pequeños y medianos y la posibilidad de centrifugar 4 u 8 bolsas de sangre con una amplia variedad de configuraciones de bolsa.
Aproveche la capacidad óptima para centros de procesamiento de sangre pequeños y medianos y la posibilidad de centrifugar 4 u 8 bolsas de sangre con una amplia variedad de configuraciones de bolsa con la centrífuga de suelo de baja velocidad Thermo Scientific™ Sorvall™ RC4, una unidad refrigerada y flexible para aplicaciones clínicas y de bancos de sangre. Mediante una serie de sistemas accesorios flexibles, permite centrifugar desde bolsas dobles hasta quíntuples de 500 ml con filtros para leucocitorreducción en línea. La versatilidad de la centrífuga RC-4 la convierte en un equipo único.
Alta capacidad de procesamiento y versatilidad
  • Centrifuga un número elevado de tubos a fuerzas centrífugas relativas (RCF) superiores en comparación con los modelos de la competencia.
  • El potente motor de inducción y el rotor basculante opcional (que aloja cestillos DoubleSpin) forman una combinación que ofrece fuerzas centrífugas relativas más elevadas con capacidad para los formatos de muestra de uso más extendido.
  • Excepcional capacidad para todos los formatos de muestra más habituales, que incluyen tubos de cultivo tisular de 15 y 50 ml, y muchos otros. La amplia gama de rotores la convierte en una unidad idónea para laboratorios de procesamiento de sangre, bioquímica, biotecnología, microbiología y farmacéuticos.
Funcionamiento seguro
  • La centrífuga RC4 cumple las normas internacionales de seguridad más estrictas. Ofrece una amplia selección de rotores probados para la biocontención por organismos independientes que cumplen con rigurosas pautas internacionales sobre la contención de aerosoles de bacterias y virus.
Estabilidad de centrifugación óptima
  • El sistema de detección de desequilibrios Thermo Scientific™ SMARTspin™ frena automáticamente la unidad al detectar un desequilibrio excesivo debido, por ejemplo, a fugas en tubos.
  • Este fiable sistema de detección de desequilibrios implica que incluso los rotores basculantes de gran capacidad pueden funcionar sin riesgos con un desequilibrio de 30 g.
Fácil de utilizar
  • El teclado táctil EASYcontrol™ II se encuentra en la parte frontal del instrumento para eliminar problemas de alcance.
  • El bloqueo de la tapa con cierre suave permite abrirla y cerrarla sin esfuerzo
  • El intuitivo panel del operador permite recuperar hasta 9 protocolos
Características principales
  • Capacidad máxima para 4 botellas de 1000 ml, 8 bolsas de sangre de 500 ml o de 4 a 8 microplacas estándar.
  • La centrífuga de 4 L con mayor capacidad de procesamiento y rendimiento del sector
  • FCR sin igual con rotores de ángulo fijo para satisfacer necesidades de sedimentación de bacterias y células en cultivos y en general
  • Mayor seguridad para el usuario: cuatro opciones de rotores de biocontención con capacidad para alojar muestras de 1,5 a 1000 ml.
  • El rotor HIGHplate™ centrifuga placas de filtración de ADN/ARN de hasta 85 mm de altura
  • Estabilidad de centrifugación óptima con el sistema de detección de desequilibrios SMARTspin™
  • Bajo mantenimiento con el motor de inducción sin escobillas
  • Funcionamiento silencioso con un nivel de ruido inferior a 58 dBA
Requiere:
Rotor (se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad Bolsas de sangre de 4 x 1000 ml u 8 x 500 ml o microplacas de 4 x 8
Vel. máx 10000 rpm
Tipo de controlador Microprocesador a través de Easycontrol II
Dimensiones (Al x An x F) 96 x 68 x 72 cm (37,8 x 26,8 x 28,3 pulg)
Frecuencia 50 Hz
Peso neto 286 kg (631 lb)
Intervalo de temperatura -9°C a +40°C
Tipo Centrífuga
Tensión 230 V
Línea de productos Sorvall
Refrigerado Sin CFC
RCF máx. 15.320 x g
Amperaje 12,9 A
Altura exterior (imperial) 37,8 in
Altura exterior (métrico) 96 cm
Detector de desequilibrio Estabilidad de centrifugación óptima con el sistema de detección de desequilibrios SMARTspin
Longitud (imperial) exterior 28,3 in
Longitud (métrico) exterior 72 cm
Tiempo de actividad De 0 a 99 min y función HOLD
Anchura exterior (imperial) 26,8 in
Anchura exterior (métrico) 68 cm
Certificaciones/conformidad Diseñado y probado de acuerdo con las normas EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1 y EN 50-082-1. CSA
Descripción Centrífuga de suelo de uso general Sorvall RC4
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Perfil (aceleración/frenado) 9/9