Learn More
Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ ST 40
Procese un 40 % más de tubos cónicos de 50 ml o un 100 % más de tubos de muestras de sangre con sellado de biocontención en comparación con los modelos de la competencia con la serie de centrífugas Sorvall ST 40.
Marca: Thermo Scientific™ 75004509
Descripción
Procese un 40 % más de tubos cónicos de 50 ml o un 100 % más de tubos de muestras de sangre con sellado de biocontención en comparación con los modelos de la competencia con la serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 40, las cuales ofrecen una capacidad, una ergonomía y un valor excepcionales para el procesamiento de muestras sistemático en unidades de sobremesa. El diseño innovador permite un funcionamiento seguro, sencillo y cómodo y es único en el sector.
La nueva serie de centrífugas de uso general Thermo Scientific Sorvall ST 40 es perfecta para la preparación cotidiana de muestras, lo que incluye protocolos clínicos, aplicaciones de cultivo celular y procesamiento de microplacas. La versión refrigerada es idónea para procesar muestras sensibles a la temperatura entre -10 y +40°C.Easy To Use
- Controles intuitivos que simplifican el uso con información detallada sobre una amplia variedad de parámetros de funcionamiento y estados de procesamiento para lograr un rendimiento óptimo
- Cierre de tapa motorizado patentado que facilita el cierre y bloqueo de la tapa de la centrífuga con un solo dedo, incluso en mesas altas
- Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con sólo pulsar un botón
- Ahorra tiempo al cambiar de una aplicación a otra
- Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable prolongando la vida útil del equipo
- Solución de biocontención que sella con un clic; elimina las tapas de rosca y las abrazaderas complicadas
- Apertura y cierre con una mano que no daña los guantes
- Certificado por CAMR™ (Porton Down, Reino Unido)
- El avanzado sistema de gestión de rotores optimiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio residual de la carga de cada opción de rotor y cubilete
- Optimiza la seguridad y mejora las separaciones
Space-Saving Design
- Las compactas dimensiones optimizan el área de trabajo, y la altura ergonómica y el diseño curvado facilitan la colocación y retirada de las muestras y la limpieza de la unidad
- Hasta un 40% de ahorro en el consumo de energía en protocolos estándar del sector, como la separación estándar de los componentes de la sangre o el procesamiento de tubos cónicos
Ventilated Model ST 40
- Dimensiones: 67 × 56,5 × 36 cm [90 abierta] (26,4 × 22,2 × 14,2 pulg. [35,4 abierta]) (L x An x Al)
- Peso neto: 86 kg (189,6 libras)
- Sistema de refrigeración sin CFC
- Intervalo de temperatura: -De -10 a +40°C
- Función de preenfriamiento con botón directo
- 67 × 74,5 × 36 cm [90 abierta] (26,4 × 29,3 × 14,2 pulg. [35,4 abierta]) (L x An x Al)
- Peso neto: 116 kg (255,7 libras)
Existe una amplia gama de rotores para sus requisitos de procesamiento rutinario diario. Maximice el rendimiento con los ligeros rotores de fibra de carbono Thermo Scientific Fiberlite™, que ofrecen versatilidad, velocidad y un diseño resistente y sin corrosión. Todos los rotores y adaptadores de tubos se venden por separado.
Rotor (se vende por separado)
Cultivo celular, Procesamiento de sangre
Especificaciones
IVD Compliant, IEC 61010-1, IEC 61010-2-202, IEC 61010-2-101. CSA, Certified Biosafety, CE marked, UL listed. | |
ST 40 , ventilado, 230V 50/60Hz | |
25314 x G | |
Sorvall™ | |
digital | |
< 61dBA | |
6 programas, acceso directo | |
Ventilated Centrifuge | |
230 V |
microprocesador | |
3L | |
15200rpm | |
No | |
Direct, Brushless Induction Low Profile | |
Accel 9/10 Frenado | |
9 hr . , 99 min . además MANTENER | |
230 V, de 50 a 60 Hz | |
50/60 Hz |