Learn More
Thermo Scientific™ Centrífuga refrigerada de suelo Sorvall™ ST8 FR
Código de producto. p-8313175
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
15790818 230 V, 60 Hz cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15790818
Marca: Thermo Scientific™ 75007208
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ahorre un valioso espacio en la mesa de su laboratorio con la centrífuga refrigerada de suelo Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 FR.
Satisfaga las necesidades de protocolos clínicos y de investigación con la Thermo Scientific™ Sorvall™ ST 8 FR.Esta centrífuga refrigerada y de pie de suelo ofrece una ergonomía mejorada y ahorra un valioso espacio de sobremesa en su laboratorio.Sorvall ST8 FR tiene una capacidad excepcional en un diseño compacto con una interfaz sencilla y elegante, y la flexibilidad para adaptarse a numerosas aplicaciones.
Tecnologías innovadoras:
  • El intercambio del rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ seguro y de activación mediante la pulsación de un botón en tan solo tres segundos ofrece una instalación y extracción del rotor sin errores y un acceso a la cámara libre de obstáculos para facilitar la limpieza.
  • Las opciones de sellado de biocontención, como las tapas Thermo Scientific™ ClickSeal™ certificadas†, facilitan la manipulación con una sola mano, incluso con guantes.
  • Sistema de refrigeración sin CRC
  • Capacidad basculante ampliada hasta 8 tubos cónicos de 50 ml, 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml, microplacas y microtubos, todo en una centrífuga de gran versatilidad
  • Flexibilidad de ángulo fijo para centrifugar tubos cónicos de 50 ml a más de 12 000 x g o una amplia gama de microtubos a velocidades de hasta 30 279 x g.
Funcionamiento sencillo:
  • Bajos niveles de ruido, de tan solo 52 dBA a un régimen de 17 850 rpm/30 279 x g, para garantizar la tranquilidad en el laboratorio
  • Funcionamiento con tan solo pulsar un botón gracias a los protocolos preestablecidos.
  • Pantalla retroiluminada de alta visibilidad que permite leer claramente los parámetros desde el otro lado del laboratorio.
  • Interfaz de usuario que permite el uso con guantes y detergente.
  • Instrucciones en varios idiomas (inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español) acerca de la programación, condiciones de funcionamiento, alertas y mensajes de servicio técnico.
  • La centrífuga cumple las normas clínicas y de seguridad más recientes, como UL, CE e IVD.
Aplicaciones clínicas:
  • Centrifuga hasta 24 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml en cada ciclo, con una configuración de cestillo basculante
  • Cumple las más recientes normas clínicas y de seguridad
Aplicaciones de investigación:
  • Rotor de cestillo basculante con capacidad para 8 tubos de 50 ml, cuatro microplacas, 48 microtubos o 30 columnas de filtración para satisfacer las necesidades de investigación
  • Intercambio de rotores Auto-Lock para mayor flexibilidad en las aplicaciones: de tubos de 50 ml a microplacas o microtubos sin ningún esfuerzo.—
†Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Microprocesador
Certificaciones/conformidad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Descripción Centrífuga compacta de suelo Sorvall ST 8FR, refrigerada
Capacidad 4 x 145 ml (con rotor TX-150), 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic)
Vel. máx 4500 rpm (rotor TX-150), 17 850 rpm (rotor MicroClick 24 x 2)
Refrigerado
RCF máx. 3260 x g (con rotor TX-150); 30 279 x g (con rotor MicroClick 24 x 2)
Longitud (imperial) exterior 20,5 in
Altura (imperial) de la cubierta abierta De 115,8 a 120,9 cm (de 45,6 a 47,6 pulg) (ajustable)
Altura exterior (métrico) Entre 79 y 84 cm
Altura exterior (imperial) De 77,97 a 83,05 cm (de 30,7 a 32,7 pulg), ajustable
Altura (métrico) de la cubierta abierta Entre 117 y 122 cm
Longitud (métrico) exterior 52 cm
Nivel de ruido < 52 dBA (con rotor MicroClick 24 x 2); < 56 dBA con todos los rotores
Características de seguridad Sistema de intercambio de rotores Auto-Lock, sistema de detección de desequilibrio SMARTspin, tapas de biocontención ClickSeal certificadas
Vataje 850 w
Anchura exterior (imperial) 18,3 in
Anchura exterior (métrico) 47 cm
Dimensiones (Al x An x F) De 79 a 84 x 47 x 52 cm
Sistema de accionamiento Inducción sin escobillas de accionamiento directo
Peso neto 191 lb (87 kg)
Memoria para programas 3 botones de programa directo, más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa
Tiempo de actividad 99 h 59 min, continuo
Intervalo de temperatura -10°C a +40°C
Perfil (aceleración/frenado) 2 (estándar y suave)
Requisitos eléctricos 230 V, 60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.