missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Serie de centrífugas Sorvall™ Stratos™

Elimine los desequilibrios y garantice unos resultados reproducibles. Ofrece la velocidad y la flexibilidad necesarias para realizar separaciones fiables, todo ello con un diseño compacto.

Marca:  Thermo Scientific™ 75005297

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12143951

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Elimine los desequilibrios y garantice unos resultados reproducibles. La serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Stratos™ ofrece la velocidad y la flexibilidad necesarias para realizar separaciones fiables, todo ello con un diseño compacto. Disponibles en versiones estándar o de flujo continuo, ambas unidades ofrecen un funcionamiento sencillo y un sistema de refrigeración sin CFC idóneo para trabajar con muestras sensibles a la temperatura. La amplia selección de rotores con accesorios de biocontención incrementa la versatilidad del equipo.

El sistema de refrigeración sin CFC es idóneo para trabajar con muestras sensibles a la temperatura. La amplia selección de rotores con accesorios de biocontención incrementa la versatilidad del equipo.

Fast, Efficient Separations

  • La tecnología patentada del movimiento de giro ofrece aceleraciones y frenados rápidos para elevar la velocidad de procesamiento y extender la vida del instrumento
  • Funcionamiento silencioso
  • Elevadas fuerzas G para realizar separaciones más rápidas en una mayor variedad de aplicaciones
  • Mecanismo doble de cierre de la tapa para mayor seguridad
Continuous Imbalance Tolerance Protects Samples
  • El sistema patentado detecta la pérdida de muestra durante el frenado
  • Identifica la instalación inadecuada del rotor para proteger el motor
  • Detecta velocidades excesivas y señala el valor máximo permisible para el rotor
  • Permite un equilibrado visual de los tubos para acelerar la preparación de las muestras
Smart, Intuitive Controls
  • El panel Easycontrol es intuitivo para desplazarse por él sin problemas
  • Almacena 9 programas de los parámetros de centrifugación más utilizados
  • Programa Pre-temp para enfriamiento rápido

Sorvall Stratos Refrigerated

  • Capacidad: 4 × 180 ml
  • Velocidad máx.: 22.000 rpm (23.300 rpm en modelos de 208 V/230 V)
  • FCR máx.: 44,910 × g (50.377 × g en modelos de 208 V/230 V)
Sorvall Stratos Continuous-Flow
  • Para procesar grandes volúmenes de muestras con rapidez y fiabilidad en un solo ciclo
  • Separa con rapidez y alto rendimiento grandes volúmenes de suspensiones
  • Idónea para recogida de células vegetales, animales y bacterianas, precipitación de proteínas, enriquecimiento celular, producción de vacunas, extracción de sedimentos de muestras de agua
  • El separador de polipropileno (75015339) mejora la sedimentación de partículas de pequeña o baja densidad
  • Capacidad: 300 ml (sedimento); 50 ml con separador
  • Velocidad máx.: 17.000 rpm
  • FCR máx.: 25.040 × g
  • Caudal máx.: 54 L/h
  • Nota: Se recomienda utilizar la bomba peristáltica con rango de caudal desde 100 hasta 900 ml/min; el cabezal de bomba 77200-60 y el motor de bomba 7523-60 están disponibles por separado
  • El carro accesorio (76000083) puede emplearse para crear una estación de centrifugación portátil

Los accesorios, incluidos rotores de ángulo fijo, basculantes y de microplacas, se venden por separado; todos los rotores se han diseñado con capacidad de biocontención.

Rotor (se vende por separado)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales