Learn More
Thermo Scientific™ Serie de ultracentrífugas Sorvall ™ WX+
Descripción
Maximice el espacio en su laboratorio con el tamaño reducido de la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+. Con una capacidad para centrifugar de hasta 100.000 rpm, estas ultracentrífugas Sorvall WX+ ofrecen la velocidad y el rendimiento necesarios para sus aplicaciones de procesamiento de alto rendimiento. Además, los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™ son ligeros y resistentes a la fatiga, por lo que no es necesario reducir su velocidad a lo largo del tiempo. También disponen de una intuitiva interfaz de pantalla táctil de fácil acceso y una tolerancia de desequilibrio para reducir el tiempo de preparación.
- Disponible en modelos de 80.000, 90.000 y 100.000 rpm con RFC de hasta 802.000 x g.
- El poco espacio que ocupa es idóneo para los laboratorios con espacio limitado, mientras que la baja altura de la pletina (86,3 cm/33,9 pulgadas) hace fácil la carga y la descarga del rotor.
- El diseño sin pernos simplifica en gran medida la instalación y ofrece flexibilidad para modificar su posición en las instalaciones
- Sistema de rotores con bloqueo automático que ofrece la seguridad de que el rotor se bloqueará de forma segura y automática
- Intuitiva pantalla táctil LCD a pleno color que facilita el funcionamiento y la programación. La pantalla gráfica de navegación sencilla, situada en la parte delantera del instrumento, permite acceder rápidamente a todas las funciones y los menús.
- Controle el estado del instrumento desde cualquier punto del laboratorio con la barra luminosa de estado, nuestra barra LED de 47 cm de longitud multicolor y programable instalada en la parte frontal del instrumento para facilitar la visibilidad.
- La compensación automática de equilibrado de los tubos acelera la preparación de muestras al permitir el equilibrado visual de las muestras de hasta 5 mm.
La amplia gama de rotores para la serie de ultracentrífugas Sorvall WX+ admite desde microtubos hasta frascos– de 250 ml, lo que da flexibilidad a las aplicaciones a medida que va evolucionando el enfoque de investigación del laboratorio.
Elija los rotores de fibra de carbono Fiberlite para una durabilidad inigualable y un alto rendimiento.
- Su resistencia a la fatiga ofrece integridad estructural, lo que elimina la necesidad de disminuir o limitar la velocidad durante el ciclo de vida del rotor.
- El diseño resistente a la corrosión protege de los daños causados por la humedad, los productos químicos, las soluciones alcalinas y otras sales del laboratorio.
- Los rotores ligeros se caracterizan por una ergonomía mejorada para conseguir un entorno de trabajo más seguro y reducir al mínimo el riesgo de daños en las centrífugas.
- Reparables
- Inversión segura y respaldada por una garantía de 15 años†
Nuestras ultracentrífugas Sorvall WX+ optimizan su inventario actual de rotores al aceptar ultrarrotores de la mayoría de los principales fabricantes. Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.
Complete su sistema de ultracentrífugas Sorvall WX+ con una versátil selección de tubos de ultracentrífugas, y proteja su inversión con una completa oferta de servicio y asistencia técnica.
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Vel. máx | 100000 rpm |
| RCF máx. | 802,000 x g (890 rotor en T) |
| Requisitos eléctricos | 208/240V/50/60 Hz |
| Perfil (aceleración/frenado) | 10/11 (10 y punto inactivo) |
| Tipo | Centrífuga de suelo |
| Refrigerado | Sí |
| Amperaje | 16/20 A |
| Precisión de la velocidad de control | +2 rpm |
| Generación de calor | 1 kW o menos |
| Altura exterior (imperial) | 34,6 in |
| Mostrar más |