Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuges CTS™ Series
Sorvall™ X4 R Pro CTS series Cell Therapy Package, containing Factory Acceptance Test Documentation help you set up the processes faster, stay compliant, support regulatory audits
Marca: Thermo Scientific™ 75009018
20240.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24282" para aplicar la oferta.
Descripción
The Thermo Scientific™ Sorvall™ X4 R Pro Centrifuge Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. Sorvall X4 R Pro Centrifuges (refrigerated benchtop models) are designed to help you get your research done more quickly, consistently, and with powerful reliability. Built on the foundation of quality and dependability that you expect from Thermo Scientific products, General Purpose Pro Centrifuges have features that can take your work to the next level.
Las centrífugas Sorvall™ X4 R Pro CTS satisfacen no solo su necesidad de un equipo de separación esencial, sino que también le proporcionan la documentación de cumplimiento y los servicios de validación necesarios.
- Interfaz de pantalla táctil intuitiva para una programación más rápida
- Excelente capacidad de 4 l con el rotor TX-1000 que permite un rápido procesamiento por lotes
- Ejecute la descarga de datos de registro en un formato PDF no alterado a través de dl puerto USB para optimizar la trazabilidad de los procesos
- Las funciones de programación y las colas de mantenimiento preventivo ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a evitar el retraso del procesamiento celular y el impacto en la viabilidad celular
- Las tapas de biocontención ClickSeal™ ayudan a prevenir la contaminación
- Compatibles con los procedimientos comunes de desinfección de cGMP y salas limpias como la esterilización por calor seco Steris VHP
- La documentación de la prueba de aceptación de fábrica contiene múltiples certificados normativos (declaración de conformidad (CE), certificados CSA y QMS, certificados de estado ambiental), programa de mantenimiento sugerido por el cliente y documentación de fábrica específica del producto (certificado de conformidad, especificaciones técnicas, planos de equipos, certificado Porton Down de Public Health England)
Especificaciones
Certificaciones: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15. Estándares: ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
25 830 x g con rotor Microliter 30 x 2 | |
Sorvall™ | |
Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo | |
Less waste, Energy efficient | |
Acero inoxidable, mezcla ABS/policarbonato | |
Centrífuga de sobremesa | |
50/60 Hz |
4 L | |
15 200 rpm (F21-48 x 2) | |
Sí | |
Rotores | |
Rotor TX-1000, adaptadores para adaptadores de tubos cónicos de 50 ml y 15 ml y frascos de 500 ml, tapas de biocontención ClickSeal, documentación de aceptación de pruebas de fábrica | |
TX-1000 | |
220/240 V |