Learn More
SOX17 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 589.00€
Especificaciones
| Antígeno | SOX17 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18618987
|
Novus Biologicals
NBP2-49549-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18684777
|
Novus Biologicals
NBP2-49549 |
0.1 mL |
589.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SOX17 Polyclonal antibody specifically detects SOX17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| SOX17 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MSSPDAGYASDDQSQTQSALPAVMAGLGPCPWAESLSPIGDMKVKGE | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 64321 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |