Learn More
SOX2 Mouse, Clone: SOX2/1791, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | SOX2 |
---|---|
Clon | SOX2/1791 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15900888
|
EnquireBio
6657-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15990878
|
EnquireBio
6657-MSM1-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
SOX2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
6657 | |
Recombinant human SOX2 protein fragment (aa176-305) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
34kDa |
SOX2/1791 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_003097 | |
SOX2 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
MCF-7 cells or Cervical carcinoma |