Learn More
SP Bel-Art™ Conectores de tubos SP Bel-Art WYE (Y) para tubos de 7,87 mm (0,31 pulg.)
Utilice estos accesorios para garantizar una conexión sólida y segura entre las longitudes de tubos con el mismo diámetro interno
Marca: SP Bel-Art™ 19615-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.24300kg
Descripción
- Brazos dentados que proporcionan un contacto adicional entre la conexión y el tubo para obtener una potencia de agarre adicional
- Polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
- Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
8 mm | |
39,7 mm | |
54 mm |
Polipropileno | |
12/paq. |