Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de precisión con pared media
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
503-PS-7-5
503-PS-8-5
503-PS-9-5
504-PP-7-5
504-PP-8-5
504-PP-9-5
524-PP-7-5
524-PP-8-5
524-PP-9-5
Intensidad de campo:
100 MHz
300 MHz
400 MHz
Diámetro exterior (métrico):
4,9635 ± 0,0065 mm
4,9635 ± 0,0066 mm
4,9635 ± 0,0067 mm
4,9635 ± 0,0068 mm
4,9635 ± 0,0069 mm
4,9635 ± 0,0070 mm
4,9635 ± 0,0071 mm
4,9635 ± 0,0072 mm
4,9635 ± 0,0073 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Includes
Tubo y tapón desechable
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 51 µm |
| Concentricity (Metric) | 76 µm |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 3,43 ± 0,13 mm |
| Intensidad de campo | 100 MHz |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,77 mm |
| Modelo | 503-PS-7-5 |