Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN económicos de pared fina
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Fabricados en una instalación ISO9001:2008 de EE. UU.
- La mejor tolerancia de diámetro externo del sector y una pared un 30 % más gruesa que cualquier producto de la competencia
- Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
- La inspección visual y física del 100 % del instrumento garantiza la calidad, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie
- Fabricados con vidrio de borosilicato; cumple las disposiciones de tipo 1 clase B de la norma ASTM E438, reconocido como N51A
- El enfriamiento/calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 25 µm |
| Concentricity (Metric) | 51 µm |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,947 ± 0,019 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,1 mm |
| Intensidad de campo | 200 MHz |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Modelo | WG-1208-8-5 |