Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN económicos de pared fina
Código de producto. p-5165491 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
Modelo:
WG-1206-7-5
WG-1206-8-5
WG-1208-7-5
WG-1208-8-5
WG-1226-7-5
WG-1226-8-5
WG-1228-7-5
WG-1228-8-5
WG-1235-7-5
WG-1235-8-5
WG-1241-7-5
WG-1241-8-5
WG-1242-7-5
WG-1242-8-5
Intensidad de campo:
100 MHz
200 MHz
300 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
700 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15368778 178 mm WG-1206-7-5 100 MHz paquete de 5
15378778 203,2 mm WG-1206-8-5 100 MHz paquete de 5
15388838 178 mm WG-1226-7-5 300 MHz paquete de 5
15398838 203,2 mm WG-1226-8-5 300 MHz paquete de 5
15308948 178 mm WG-1228-7-5 400 MHz paquete de 5
15318948 203,2 mm WG-1228-8-5 400 MHz paquete de 5
15388978 178 mm WG-1235-7-5 500 MHz paquete de 5
15398978 203,2 mm WG-1235-8-5 500 MHz paquete de 5
15369008 178 mm WG-1241-7-5 600 MHz paquete de 5
15379008 203,2 mm WG-1241-8-5 600 MHz paquete de 5
15349028 178 mm WG-1242-7-5 700 MHz paquete de 5
15359028 203,2 mm WG-1242-8-5 700 MHz paquete de 5
15398798 178 mm WG-1208-7-5 200 MHz paquete de 5
15308808 203,2 mm WG-1208-8-5 200 MHz paquete de 5
14 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15368778
Marca: Wilmad-LabGlass™ 661009575
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Diseñados para su uso rutinario en todos los espectrómetros de RMN, los tubos de RMN económicos Wilmad garantizan un ajuste perfecto a cualquier turbina de agitador y un fondo de RMN de cero
Fabricados en una instalación ISO9001:2008 de EE. UU.
  • La mejor tolerancia de diámetro externo del sector y una pared un 30 % más gruesa que cualquier producto de la competencia
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • La inspección visual y física del 100 % del instrumento garantiza la calidad, incluidas las dimensiones físicas y los defectos de la superficie
  • Fabricados con vidrio de borosilicato; cumple las disposiciones de tipo 1 clase B de la norma ASTM E438, reconocido como N51A
  • El enfriamiento/calentamiento de estos tubos puede provocar roturas; para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad
Especificaciones
Camber (Metric) 50 µm
Concentricity (Metric) 51 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Borosilicate Glass
Diámetro exterior (métrico) 4,947 ± 0,019 mm
Diámetro interior (métrico) 4,1 mm
Intensidad de campo 100 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Modelo WG-1206-7-5