Learn More
Bel-Art™ Embudos SP Scienceware™ Büchner
Código de producto. 15374354 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
315 ml
Altura (métrico):
17,8 cm
Longitud del tubo (métrico):
7,62 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
15374354 315 ml 17,8 cm 7,62 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15374354
Marca: Bel-Art™ H146030000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ligero, pero no muy pesado en la parte superior.
Ligero, pero no muy pesado en la parte superior.
  • Embudo de dos piezas para facilitar la limpieza
  • Placas de filtro perforadas
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) D.I. superior: 9,4 cm
Capacidad (métrico) 315 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 17,8 cm
Esterilizables en autoclave
Diámetro del filtro (métrico) 90 mm
Incluye Moldeado en placa de filtro de PP perforada
Longitud del tubo (métrico) 7,62 cm
Cantidad Unidad
Tipo de producto Embudo Buchner