Learn More
H-B Frio-Temp Termómetros de verificación electrónica calibrados SP Scienceware™, calibrados para aplicaciones generales
Los termómetros digitales verifican las temperaturas de las muestras en congeladores, refrigeradores, incubadoras y hornos.Disponibles calibrados para aplicaciones y equipos específicos.
96.00€ - 132.82€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Calibración y verificación de temperatura |
Incluye | Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) |
Resolución | 0,1 °C/°F |
Calibrated | General |
Alertas:
Los frascos de plástico que figuran en la tabla no se pueden utilizar en hornos.
Requires: Pila AAA (2)
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Puntos de calibración | Relleno del frasco | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Puntos de calibración | Relleno del frasco | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17550676
|
H-B Frio-Temp
B61000-0600 |
De -40 °C a +70 °C de temperatura externa | 0°, 50 °C | Frasco de plástico (2)/líquido orgánico | Resistente al agua | N/A | ||||||
17540676
|
H-B Frio-Temp
B61000-0300 |
De -40 °C a +70 °C de temperatura externa | 0°, 50 °C | Frasco de plástico (2)/gránulos de vidrio | Resistente al agua |
132.82€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17511575
|
H-B Frio-Temp
B61000-0200 |
De -50 °C a +70 °C de temperatura externa; de -10 °C a +50 °C de temperatura interna | 0°, 50 °C | Frasco de plástico/gránulos de vidrio | Resistente al agua |
96.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15371285
|
H-B Frio-Temp
B61000-0000 |
De -50 °C a +200 °C | 0°, 100 °C | Frasco de vidrio/gránulos de vidrio | Ángulos de acero inoxidable |
107.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
30193457
|
H-B Frio-Temp
B60730-0000 |
-50°C to +200°C | 0°, 100°C | Glass Bottle/Glass Beads | Angled Stainless Steel |
131.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Todos los modelos incluyen documentación de calibración acreditada que cumple los requisitos de la norma ISO 17025
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (n.° de certificado 2448.01) exclusivo de H-B, frente a equipos cuya calibración es trazable al NIST
- Serializados individualmente, marcado CE
Certifications
Marcado CE
Compliance
Tested and calibrated in H-B's exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert No.2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST. Individually serialized.
Especificaciones
Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B', frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST. Serializados individualmente, marcado CE. | |
Instrucciones en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) | |
General |
Calibración y verificación de temperatura | |
0,1 °C/°F |