Learn More
Bel-Art™ Máquina de hielo seco SP Scienceware™ Frigimat™ Junior
Produce hielo seco en forma de copos o nieve
Marca:  Bel-Art™ F38886-0000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12952580
  • 245.08€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Boquilla de latón con cono de polipropileno, abrazadera, bolsa de tela para uso intensivo
Descripción
Descripción
  • Enrosque la boquilla directamente al cilindro de LCO2 comprimido; el cilindro debe tener un tubo de inmersión.
  • Cuando la válvula del cilindro se abre aproximadamente un 0,75 de una vuelta completa, el LCO2 se expande en la bolsa para crear nieve de hielo seco; la válvula se cierra y la bolsa está lista para extraerse y vaciarse.
  • Fije la bolsa al cono en la boquilla con la abrazadera
  • Después de vaciarla, la bolsa se puede volver a colocar inmediatamente para su siguiente llenado
  • Produce 77 kg de escamas por bolsa
Información de órdenes
Cono, 5 L x 2.312 pulg de diámetro (127 x 59 mm) en su extremo más ancho. Bolsa, 6 pulg de diámetro x 12 pulg de longitud (15 x 31 cm).
Especificaciones
Especificaciones
0,77kg
Cilindro de CO2 de serie
Latón, polipropileno
Dry Ice Maker
Fabricación de hielo seco
Boquilla de latón con cono de polipropileno, abrazadera, bolsa de tela para uso intensivo
Máquina de hielo seco Frigimat™ Junior