Learn More
Bel-Art™ Revestimientos de sobremesa SP Scienceware™ LabMat™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
15,2 m x 508 mm (50 pies x 20 pulg)
15.2 m x 508 mm (50 pies x 20 pulg)
610 x 508mm (24 x 20 pulg)
Color:
Blanco
Naranja
Descripción:
Paquete de 100 hojas
Un solo rollo, 15,24 m (50 pies)
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
cada uno
paquete de 100
Descripción
- La superficie superior altamente absorbente atrapa hasta 420 ml/m2 de agua, colorantes, productos químicos corrosivos y soluciones radiactivas
- El revestimiento flexible de la película de polietileno es antideslizante y evita la saturación de la mayoría de las soluciones
- Corte fácilmente con tijeras o con el Cortador de Seguridad Scienceware™ (n.º cat. 21012-0000).
- Enrolle y deseche en el contenedor de residuos adecuado después de la contaminación
- Seleccione el color naranja para identificar el uso con materiales de riesgo biológico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector de sobremesa |
| Material | Polietileno |
| Absorbencia | 420 ml/m2 |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Longitud (métrico) | 610mm |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Anchura (métrico) | 508mm |
| Dimensiones (L x An) | 610 x 508mm (24 x 20 pulg) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Paquete de 100 hojas |
| Mostrar más |