Learn More
Bel Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Posiciones:
21
24
40
60
90
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada.Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
- Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
- Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
- Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
- Dispone de cuadrículas numeradas y con letras para la identificación de tubos
- Las patas de enclavamiento facilitan el apilado
- Resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
- Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
- Las gradillas rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 pulgadas) y disponen de placas finales para el etiquetado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos |
| matriz, red, conjunto | 4 x 10 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (16 a 20 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 40 |
| Forma | Rectángulo |
| Estantes | 2 Tiers |
| Apilables | Sí |
| Mostrar más |