Learn More
Bel Art™ Gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave SP Scienceware™ No-Wire™
Código de producto. 11328643 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Posiciones:
21
24
40
60
90
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11328643
Marca: Bel Art™ F187460004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada. Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno sumergibles se hunden en baños de agua y mantienen la estabilidad, incluso en agua agitada.Las gradillas de tubos de ensayo esterilizables en autoclave Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ son una alternativa estupenda a las gradillas de alambre, con menor precio y volumen que otras gradillas de plástico.
  • Adecuados para su uso dentro y fuera del baño de agua para satisfacer las demandas de uso diario de laboratorio
  • Más pesado que el agua para que la gradilla permanezca estable cuando se sumerja, incluso cuando se agite
  • Almacénelas planas para ahorrar espacio, de fácil y rápido ensamblaje
  • Dispone de cuadrículas numeradas y con letras para la identificación de tubos
  • Las patas de enclavamiento facilitan el apilado
  • Resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
  • Las gradillas redondas encajan en el vaso de precipitado de 1000 ml e incluyen un mango extraíble a presión para facilitar la recuperación
  • Las gradillas rectangulares miden 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 pulgadas) y disponen de placas finales para el etiquetado
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos
matriz, red, conjunto 3 x 7
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Admite Tubos (25 a 30 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 21
Forma Rectángulo
Estantes 2 Tiers
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,68 x 4,09 x 2,51 pulg (24,59 x 10,4 x 6,4cm)
Longitud (métrico) 24,59 cm
Longitud (imperial) 9,68 in
Anchura (métrico) 10,4 cm
Anchura (imperial) 4,09 in
Altura (métrico) 6,4 cm
Altura (imperial) 2,51 in
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Diámetro interior (métrico) 30 mm