Learn More
Bel-Art™ Tubos de muestreo de gas de polipropileno SP Scienceware™
Las perillas de muestreo de gases de polipropileno incluyen llaves de paso de polipropileno con tapones de PTFE Teflon™ de giro libre
135.00€ - 140.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
---|---|
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Material | Polipropileno |
Tipo | Perilla para muestreo de gases |
Diámetro interior del tubo (imperial) | 0,25/0,37 pulg |
Código de producto | Marca | Incluye | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10404311
|
Bel-Art™
F19953-0000 |
0,4 cm de calibre recto, llave de paso de 6,35 cm (2,5 pulg) de longitud con tapones de PTFE de Teflon™ de giro libre en cada extremo, | 12,5 in | 31,75 cm |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
13576940
|
Bel-Art™
F19955-0000 |
Calibre recto de 0,4 cm, llave de paso de 6,35 cm (2,5 pulg) de longitud con tapones de PTFE Teflon™ de giro libre en un extremo y septum de caucho de silicona montado en accesorio roscado en el otro extremo, 6 septos | 11,25 in | 28,57 cm |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Los extremos admiten tubos con un diámetro interno de 6.4 a 9.5 mm (0.25 a 3/8 pulg)
- El cuerpo del tubo tiene un diámetro externo de 5.1 cm (2 pulg) × 22.2 cm (8.75 pulg) de longitud
- Las llaves de paso tienen una longitud de 6.4 cm (2.5 pulg).
- La presión máxima recomendada es de 15 psi
- 10-922-5 tiene una llave de paso recta de 4 mm en un extremo y un septum de caucho de silicona montado en el racor de rosca en el otro extremo; este septum puede soportar varias inyecciones
- Incluye seis septos
- Longitud total de 29 cm (12 pulg)
- 10-922 tiene una llave de paso recta de 4 mm en cada extremo
- Longitud total de 32 cm (12.5 pulg)
Especificaciones
250 ml | |
Polipropileno | |
0,25/0,37 pulg |
8,45 oz | |
Perilla para muestreo de gases | |
Entre 0,64 y 0,95 cm |
Teflon™ es una marca comercial registrada de Chemours Company FC LLC utilizada bajo licencia por Bel-Arts Products, Inc.