Learn More
Bel-Art™ Cucharones de polipropileno reutilizables SP Scienceware™
Código de producto. 11746545 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
75 mL
125 mL
Longitud del mango (métrico):
4,8 cm
12,7 cm
Dimensiones (L x An):
14,1 x 4,4 x 2,7 cm
20,5 x 4,1 x 2,9 cm
22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11746545
Marca: Bel-Art™ F367500000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para recuperar muestras de una fuente más grande. Las cucharas de polipropileno reutilizables SP Scienceware™ son una valiosa herramienta de laboratorio multiuso.
Diseñado para recuperar muestras de una fuente más grande. Las cucharas de polipropileno reutilizables SP Scienceware™ son una valiosa herramienta de laboratorio multiuso.
  • Pala rígida
  • El fondo plano mantiene las palas en posición vertical cuando están llenas o vacías
  • Pueden utilizarse como navecillas de pesaje 
  • Fabricados con polipropileno
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F).
  • Cumple las normativas de la FDA relativas a contacto alimentario
  • Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos.
  • Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Translúcido
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables No
Tipo de producto Pala
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para permanecer en posición vertical cuando está lleno o vacío, lo que permite su uso como navecillas de pesaje o la colocación sobre una superficie plana para facilitar la recogida y la dispensación de muestras
Longitud (imperial) 8,69 in
Anchura (imperial) 2 pulg
Anchura (métrico) 5,1 cm
Dimensiones (L x An) 22,1 x 5,1 x 3,3 cm
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 22,1 cm