Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelo horizontal 1.0
Fabricados con copoliéster Durastar™. Las cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a tinciones, agrietamientos y ataques químicos.
246.00€ - 384.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
---|---|
Modelo de cabina | Vertical |
Material | Copoliéster |
Tipo de producto | Desecador |
Modelo de puerta | Abisagrado a la izquierda y con juntas |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10760583
|
Bel Art™
F42071-0006 |
Transparente con tapones de cierre azules | N/A | N/A | N/A | |||||
10086471
|
Bel Art™
F42071-0000 |
Transparente |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- El modelo de color ámbar reduce la penetración de la luz visible en más del 50 %, lo que lo convierte en la solución perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz como reactivos, patrones analíticos y compuestos en investigación.
- Sus puertas maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
- Permite el apilado de hasta 3 unidades en altura para ahorrar espacio
- Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F420450250, F420450200, F420480100
Especificaciones
No autoclavable | |
Copoliéster | |
Abisagrado a la izquierda y con juntas | |
1 | |
Productos químicos, tinciones y grietas finas | |
0,75 pies cúb. | |
16,3 in | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
4,5 in | |
16,3 in |
Vertical | |
Desecador | |
Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250 | |
1 | |
Fijo perforado | |
16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm) | |
41,4 cm | |
8,9 in | |
8,4 in | |
21,3 cm | |
41,4 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelo horizontal 1.0