Learn More
Bel-Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: Modelos horizontales
Entorno seco que bloquea la luz UV
Marca: Bel-Art™ F42074-0006
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
La estructura de diseño atractivo y resistente de la línea Secador de cabinas de desecadores garantiza un almacenamiento fácil y fiable de productos sensibles a la humedad y la luz.
- La construcción de copoliéster Durastar™ bloquea el 99 % de la luz UV y es resistente a coloraciones, agrietamientos y ataques con sustancias químicas
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 %, por lo que se convierten en excelentes opciones para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
- Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- El higrómetro fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera
- El modelo horizontal 4.0 tiene una mayor superficie, una altura inferior y una puerta abatible de “estilo horno”
- EE. UU. de EE. UU.: 6,834,920, 7,318,630 y D474,626
Dimensiones:
- Secador 1.0: 0,02 metros cúbicos (0,74 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 213,36 mm (16,3 × 13,4 × 8,4 in,an. × p. × al.)
- Secador 2.0: 0,02 metros cúbicos (1,16 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 213,36 mm (16,3 × 13,4 × 12,4 in,an. × p. × al.)
- Secador 3.0: 0,02 metros cúbicos (1,55 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 213,36 mm (16,3 × 13,4 × 16,4 in,an. × p. × al.)
- Secador 4.0: 0,02 metros cúbicos (1,87 pies cúbicos) de volumen interno; 414,02 × 340,36 × 213,36 mm (16,3 × 13,4 × 20,4 in,an. × p. × al.)
Información de órdenes
Hay disponibles estantes de repuesto. Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr. 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º cat. 420741001. Uso con cartuchos de desecante n.º de fabr. 420450250, 420450200 y 420480100
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Horizontal | |
Abisagrado por la base y con juntas | |
Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta | |
2 | |
Ventilado ajustable | |
20,4 in | |
51,8 cm | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
41,4 cm |
Transparente con tapones de cierre azules | |
Copoliéster | |
Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables 420450250 | |
4 | |
Productos químicos, tinciones y grietas finas | |
1,9 pies cúb. | |
8,9 in | |
41,7 cm | |
16,4 in | |
16,3 in |