Learn More
Bel Art™ Desecadores SP Scienceware™ de dimensiones reducidas
Código de producto. 11872722 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
0,09 pies cúb.
0,20 pies cúb.
0,31 pies cúb.
Holgura máx. sobre la placa:
12,1 cm
15,7 cm
19,7 cm
Diámetro interior (métrico):
14,9 cm
19,7 cm
24 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11872722
Marca: Bel Art™ F420310000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para almacenamiento en seco y protección de productos sensibles a la humedad.
  • Fuerte y a prueba de golpes con paredes extrarresistentes
  • La parte superior de policarbonato transparente con cúpula plana maximiza las separaciones interiores y proporciona un mayor volumen interior
  • Mango acanalado de gran tamaño para una elevación sencilla de la parte superior
  • Incluye placa perforada de 0,32 cm de grosor
  • El desecante desechable o reutilizable se puede colocar sobre o debajo de la placa perforada
  • La junta tórica de neopreno garantiza un sellado hermético a 0°C sin necesidad de grasa
  • El fondo de polipropileno blanco admite crisoles incandescentes en placas de desecador de cerámica de alta temperatura Minerit HD
Especificaciones
Descripción Fuerte, a prueba de rotura
Modelo de cabina Top Loading
Material Polipropileno, policarbonato
Tipo de producto Desecador
Incluye Placa perforada de 0,32 cm de grosor y junta tórica de neopreno
Holgura máx. sobre la placa 15,7 cm
Modelo Desecador compacto
Volumen (imperial) 0,20 pies cúb.
Altura (métrico) 26 cm
Diámetro interior (métrico) 19,7 cm
Diámetro exterior (métrico) brida de 23 cm