Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas y estériles SP Scienceware™
Para la recuperación de volúmenes pequeños y específicos de muestras líquidas o en polvo
21.70€ - 28.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Cuchara para muestras |
---|---|
Material | Poliestireno |
Incluye | Certificado de procesamiento para la esterilización |
Tipo inferior | Plano |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15520112
|
Bel-Art™
F36740-0210 |
2,5 mL | N/A | ||||||
15530112
|
Bel-Art™
F36740-0310 |
5 mL |
28.25€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15540112
|
Bel-Art™
F36740-0410 |
8 mL | N/A | ||||||
15510112
|
Bel-Art™
F36740-0110 |
1,25 mL | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricadas con poliestireno de alto impacto, con certificación de la FDA y esterilizadas mediante irradiación gamma
- Incluyen forma de fondo plano para permitir su uso como navecilla de pesaje
- Disponibles en color blanco
- Disponibles en packs individuales para un único uso
- Incluye certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cuchara para muestras | |
Certificado de procesamiento para la esterilización | |
Sí | |
Blanco | |
Ideal para la recuperación de pequeñas muestras de volumen específico de polvos o líquidos; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados |
Poliestireno | |
Plano | |
Estéril | |
FDA |