Learn More
Bel-Art™ Sistema de muestreo SP Scienceware™ Sterileware™
Palas de plástico de poliestireno de alto impacto con tapas a presión desmontables transparentes
Marca: Bel-Art™ H36922-0000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Su mango más largo aumenta la distancia entre la mano y la muestra para reducir el potencial de contaminación
- Para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido
- Las asas extralargas mantienen las manos seguras
- Pala con una tapa, dentro de una bolsa de plástico
- La lengüeta de cierre sella la muestra en el interior
- Los datos de las muestras se pueden escribir en la tapa para facilitar la identificación
Especificaciones
Sistema de muestreo con cuchara | |
Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización | |
2 oz | |
Estéril | |
FDA | |
100/caja | |
2,9 cm | |
3,06 in | |
7,6 cm | |
4,1 cm |
Poliestireno | |
Extralargo | |
60 mL | |
Blanco | |
Diseñado para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido | |
1,125 in | |
8,125 in | |
20,5 cm | |
1,625 in |