Learn More
Bel-Art™ Sistema de muestreo SP Scienceware™ Sterileware™
Palas de plástico de poliestireno de alto impacto con tapas a presión desmontables transparentes
Marca: Bel-Art™ H36924-0010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Su mango más largo aumenta la distancia entre la mano y la muestra para reducir el potencial de contaminación
- Para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido
- Las asas extralargas mantienen las manos seguras
- Pala con una tapa, dentro de una bolsa de plástico
- La lengüeta de cierre sella la muestra en el interior
- Los datos de las muestras se pueden escribir en la tapa para facilitar la identificación
Especificaciones
Sistema de muestreo con cuchara | |
Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización | |
4 oz | |
Estéril | |
FDA | |
10/Paq. | |
3,3 cm | |
3,12 in | |
9,4 cm | |
5,1 cm |
Poliestireno | |
Extralargo | |
125 mL | |
Blanco | |
Diseñado para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido | |
1,31 in | |
8,68 in | |
22,1 cm | |
2 in |