Learn More
Bel-Art™ Llaves de paso SP Scienceware™
Con un tapón extraíble a prueba de fugas fabricado con PTFE antiadherente, resistente a productos químicos y con tubos dentados que admiten tubos con un diámetro interno de 1/4 a 3/8 pulg
Marca:  Bel-Art™ F30894-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10271991
  • 63.35€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Control de corte instantáneo
  • La presión nominal es de 240 kPa (35 psi)
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C
  • El modelo de tres vías permite la conexión de dos o tres brazos.
Especificaciones
Especificaciones
Llave de paso de 3 vías
3 vías; calibre de 2mm
Esterilizable en autoclave
Entre 6,4 y 9,5 mm
Tapón extraíble a prueba de fugas
2 mm
Polipropileno, PTFE
240 kPa
1/caja