Learn More
Bel-Art™ Llaves de paso SP Scienceware™
Con un tapón extraíble a prueba de fugas fabricado con PTFE antiadherente, resistente a productos químicos y con tubos dentados que admiten tubos con un diámetro interno de 1/4 a 3/8 pulg
Marca:  Bel-Art™ F30895-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.81650kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11372224
  • 60.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Control de corte instantáneo
  • La presión nominal es de 240 kPa (35 psi)
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 °C
  • El modelo de tres vías permite la conexión de dos o tres brazos.
Especificaciones
Especificaciones
Llave de paso de 3 vías
Polipropileno
35 psi
Tubos dentados
Dos o tres brazos con tubos dentados
4 mm
Esterilizable en autoclave
Entre 6,4 y 7,9 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)