Learn More
Bel-Art™ Cinta SP Scienceware™ para sistema de cintas de etiquetado de protección
Código de producto. 13425256 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
1,5 in
2 in
Cantidad:
2/paq.
3/paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 2
paquete de 3
Código de producto. 13425256
Marca: Bel-Art™ F134910150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta para su uso con el sistema de cintas de etiquetado de protección Bel Art Scienceware (n.º de cat. 1186750)
La cinta transparente protege las etiquetas del congelador, del autoclave, de ácidos, de álcalis y de disolventes orgánicos. Los resultados de las pruebas demuestran que la cinta sigue fijada de forma segura sin decoloración tras esterilizarse en autoclave durante 40 minutos a 125 °C (258 °F), así como tras una semana en nitrógeno líquido a -196 °C (-321 °F). Todos los tamaños de cinta tienen un grosor de 1 mil (0,001 pulg.) con 1 mil (0,001 pulg.) de adhesivo acrílico.
  • La cinta de polipropileno transparente ofrece una alta resistencia a los productos químicos y a la humedad; además de proporcionar una gran versatilidad para su uso en laboratorios de trabajos pesados
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Transparente
Pantalla Consignment
Acabado Semi-gloss
Formato Cinta
Material Polipropileno
Printable Sides Top
Print Technology Ink Jet
Tipo de producto Cinta de etiquetado de protección de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Uso en laboratorio de alta resistencia
Cantidad 2/paq.
Tamaño 1.5 in.
Grosor (imperial) 1 mil
Dimensions (LxW) 32.9 m x 38 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 32,9 m
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38 mm