Learn More
Bel-Art™ Cucharas de muestreo de mango largo SP Scienceware™
Código de producto. 11795054 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml
1,25 ml
14,79 mL
2,46 mL
4,93 mL
Dimensiones (L x An):
17,78 x 2,5 cm (7 x 1 in)
17,78 x 3 cm (7 x 1,2 in)
17,78 x 4 cm (7 x 1,56 in)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in)
7 in (17,78 cm)
Unit Size:
paquete de 12
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11795054
Brand: Bel-Art™ F367240000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra, especialmente en recipientes de difícil acceso.
Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
  • Su mango largo permite alcanzar fácilmente tarros, frascos y otras zonas de difícil acceso
  • Minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras
  • Plástico de polipropieno con certificación de la FDA; seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
Specifications
Cantidad 12/Pk.
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,5 tsp.
Capacidad (métrico) 2,46 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra de tarros y frascos, minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras
Longitud (imperial) 7 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,5 cm
Dimensiones (L x An) 17,78 x 2,5 cm (7 x 1 in)
Longitud del mango (imperial) 7 pulg
Longitud del mango (métrico) 18 cm
Material Polipropileno (grado FDA)
Tipo de mango Largo
Longitud (métrico) 17,78 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.