Learn More
Bel-Art™ Cucharas de muestreo de mango largo SP Scienceware™
Código de producto. 12672966 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25, 2,46, 4,93, 14,70 ml
1,25 ml
14,79 mL
2,46 mL
4,93 mL
Dimensiones (L x An):
17,78 x 2,5 cm (7 x 1 in)
17,78 x 3 cm (7 x 1,2 in)
17,78 x 4 cm (7 x 1,56 in)
17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in)
7 in (17,78 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 12672966
Marca: Bel-Art™ F367230000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para recoger pequeñas cantidades de material de muestra, especialmente en recipientes de difícil acceso.
Diseñado para reunir pequeñas cantidades de material de muestra
  • Su mango largo permite alcanzar fácilmente tarros, frascos y otras zonas de difícil acceso
  • Minimiza el potencial de contacto del personal con los materiales con muestras
  • Plástico de polipropieno con certificación de la FDA; seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
Especificaciones
Cantidad 12/Pk.
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 0,25 tsp.
Capacidad (métrico) 1,25 ml
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Longitud (imperial) 7 in
Anchura (imperial) 0,81 in
Anchura (métrico) 2 cm
Dimensiones (L x An) 17,8 x 2 cm (7 x 0,81 in)
Material Polipropileno (grado FDA)
Tipo de mango Largo
Longitud (métrico) 17,8 cm