Learn More
Bel-Art™ Inserto coaxial SP Scienceware™ Wilmad™ para tubo de muestras de RMN
Determina la susceptibilidad magnética y otras aplicaciones generales. El inserto coaxial Bel-Art SP Scienceware™ para tubos de muestra de RMN se ha fabricado con vidrio Pyrex™, lo que lo convierte en un instrumento ideal para estudios de temperatura variable.
46.11€ - 65.20€
Especificaciones
Material | Vidrio Pyrex™ |
---|---|
Diámetro exterior (métrico) | 2 mm |
Incluye | Tapón de tubo exterior y tubo interior con tapón. |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15378678
|
Bel-Art™
66000-0095 |
|
50 mm | 2 mm | Tubo de muestras de NMR modelos 506-PP a 535-PP |
65.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15368678
|
Bel-Art™
66000-0094 |
|
25 mm | 2 mm | Tubo de muestras de NMR modelos 406-PP, 427-PP |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- La sección superior de cada inserto encaja perfectamente en los tubos de RMN de precisión de pared fina con un diámetro exterior de 5 mm de Wilma’
- El tubo se mantiene recto un máximo de 0.013 mm
- El tubo exterior se debe pedir por separado en función de la intensidad del campo magnético
Especificaciones
Vidrio Pyrex™ | |
2 mm | |
Tapón de tubo exterior y tubo interior con tapón. |