Learn More
Honeywell Safety Products™ Gafas de seguridad SP1000 2G
Click to view available options
Tipo de lente: Resistentes a impactos
Descripción
- Proporcionan protección contra impactos, viento, polvo y suciedad en el aire.
- Ideales para entornos de trabajo sucios y con alto contenido de partículas, como molienda, desconchado, afeitado y lijado.
- Pieza nasal blanda y flexible.
- Se ajustan a una variedad de perfiles faciales y reducen el deslizamiento.
- Acolchado facial suave de alta calidad y puntas de varillas acolchadas.
- Incluyen una diadema ancha para la cabeza.
- Revestimiento de lente Honeywell™ K&N de alto rendimiento para evitar el empañamiento y ofrecer resistencia a los arañazos.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE de la CE: 2, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado de la CE: C9119.6HON, número de declaración de la CE: C9119.6HON, certificaciones• EN 166-2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a impactos |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Industrias de edificación, construcción, metal, acero, minería, cantería, petroquímica y transporte. |
Color de marco | Azul translúcido |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Policarbonato |