Learn More
Socorex™ Spare Kit Bag, Socorex™ 187 Syringe
Replace valve assembly parts for the Socorex™ 187 Tube Filling syringe if necessary. Socorex™ Spare Kit Bag, Socorex™ 187 Syringe includes all the spare parts needed for repair/replacement of your Socorex™ 187 Syringe valve.
Marca: Socorex™ 1.187.72005
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Piezas de repuesto para los modelos de jeringa de alimentación con tubo 187 de Socorex™ basados en el volumen de la jeringa.
- Cada paquete incluye lo siguiente:
- 2resortes
- 2bolas
- 2arandelas de válvula
- 1 arandela de cilindro
Especificaciones
2 resortes, 2 bolas, 2 arandelas de válvula, una arandela de cilindro | |
Kit de piezas de repuesto | |
Jeringa de alimentación con tubo Sotorex 187, 0,5 ml |