Learn More
Fisherbrand™ Cartuchos de repuesto para los desmineralizadores portátiles
Facilita la desmineralización del agua con una conductividad de 0.3 a 2 μS/cm y un pH de 6 a 7. Los cartuchos de repuesto para desmineralizadores portátiles Fisherbrand™ empiezan siendo de color azul y cambian gradualmente de color al ocre a medida que se saturan.
278.72€ - 416.00€
Especificaciones
Indicador de color El cartucho azul cambia a marrón ocre
Capacidad Depende de la calidad de la entrada de agua
Caudal 150 l/h
Tipo de resina Intercambiador de iones
Tamaño del filtro 60 cm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11944169
Ver documentos
Fisherbrand™
KC+3
Desmineralizador portátil DEM’O3
278.72€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11954169
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
KC+4
Desmineralizador portátil DEM'O4
342.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11964169
Ver documentos
Fisherbrand™
KC+5
Desmineralizador portátil DEM'O5
416.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Solo contienen resinas nuevas que no se han contaminado o regenerado
  • El nivel de rendimiento es constante y está garantizado
  • Construcción sólida y práctica
  • Los conectores rápidos facilitan y agilizan el montaje y desmontaje
Especificaciones
Especificaciones
El cartucho azul cambia a marrón ocre
150 l/h
60 cm
Depende de la calidad de la entrada de agua
Intercambiador de iones
Cartuchos de repuesto
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Cartuchos de repuesto para los desmineralizadores portátiles