Learn More
Eppendorf™ Spare Sealing
For use with Eppendorf Rotors
Marca: Eppendorf™ 5820749008
101.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23292" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Sellado de repuesto para tapas de rotor
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes
Especificaciones
Sellado de repuesto | |
Cubo 750 ml /S-4-104 | |
Paquete de 5 |