Learn More
Buerkle™ Cabezales pulverizadores de repuesto para frasco pulverizador Buerkle™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- Fabricados con polipropileno y polietileno
- Bomba de nivel con boquilla ajustable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Color | White |
Descripción | Cabeza de pulverizador |
Material | Polietileno, Polipropileno |
Tipo de producto | Pulverizador de bomba de nivel con boquilla ajustable |
Para utilizar con (equipo) | Frasco nebulizador de 250 a 1000 ml |
Título del producto
Buerkle™ Cabezales pulverizadores de repuesto para frasco pulverizador Buerkle™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido